Learn More
trans-4-Metoxicinamaldehído, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
trans-4-Methoxycinnamaldehyde is used as an intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El trans-4-metoxicinamaldehído se utiliza como intermediario en la investigación química.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El trans-4-metoxicinamaldehído se utiliza como intermediario en la investigación química.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | trans-4-Methoxycinnamaldehyde |
Punto de fusión | 56°C to 60°C |
Punto de ebullición | 160°C (3 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Olor | Pleasant |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 1447540 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.19 |