Learn More
trans-4-Fenil-3-buten-2-ona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10269443
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1896-62-4
Fórmula molecular C10H10O
Peso molecular (g/mol) 146.19
Número MDL MFCD00008779
Clave InChI BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
Sinónimo benzalacetone, benzylideneacetone, methyl styryl ketone, 4-phenylbut-3-en-2-one, acetocinnamone, 4-phenyl-3-buten-2-one, e-4-phenylbut-3-en-2-one, benzylidene acetone, trans-benzalacetone, benzalaceton
PubChem CID 637759
ChEBI CHEBI:78399
Nombre IUPAC (E)-4-fenilbut-3-en-2-ona
SMILES CC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Phenyl-3-buten-2-one
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 38.5°C to 41°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 260°C to 262°C
Temperatura de inflamación 122°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHCOCH3
Cantidad 100 g
Beilstein 07, 364
Índice Merck 15, 1140
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: freely soluble in alcohol,benzene,chloroform and,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sustancia cristalina