Learn More
trans-Bencil(cloro)bis(trifenilfosfina)paladio(II), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10150812
trans-Bencil(cloro)bis(trifenilfosfina)paladio(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10150812
500 mg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10150812
Marca: Thermo Scientific Acros 369715000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22784-59-4
Fórmula molecular C43H37ClP2Pd
Peso molecular (g/mol) 757.59
Número MDL MFCD00010395
Clave InChI GYAXNTWMUGUEJY-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC benzyl(chloro)palladiumbis(ylium); bis(triphenylphosphane)
SMILES Cl[Pd++]CC1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II)
Punto de fusión 166°C to 170°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Fieser 08,35; 09,41; 10,26; 12,44; 13,30
Formula Weight (peso de la fórmula) 757.59
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
trans-Bencil(cloro)bis(trifenilfosfina)paladio(II), Thermo Scientific Chemicals >