Learn More
trans-Bencil(cloro)bis(trifenilfosfina)paladio(II), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II) |
Punto de fusión | 166°C to 170°C |
Color | Amarillo |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 100 mg |
Fieser | 08,35; 09,41; 10,26; 12,44; 13,30 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 757.59 |
Forma física | Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II)
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
trans-Bencil(cloro)bis(trifenilfosfina)paladio(II), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido