Learn More
trans-beta-Nitroestireno, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046452
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11393496
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14367.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5153-67-3 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
trans-beta-Nitrostyrene is an important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El trans-beta-Nitrostireno es un importante intermedio orgánico. Se utiliza en campos agroquímicos, farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 a 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5153-67-3
Fórmula molecular C8H7NO2
Peso molecular (g/mol) 149.15
Número MDL MFCD00007402
Clave InChI PIAOLBVUVDXHHL-VOTSOKGWSA-N
Sinónimo trans-beta-nitrostyrene, 2-nitrovinyl benzene, e-2-nitrovinyl benzene, beta-nitrostyrene, 2-nitro-1-phenylethylene, e-beta-nitrostyrene, 2-nitroethenyl benzene, 1-phenyl-2-nitroethene, beta-nitrosytrene, benzene, 2-nitroethenyl
PubChem CID 5284459
Nombre IUPAC [(E)-2-nitroetenil]benceno
SMILES [O-][N+](=O)\C=C\C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-beta-Nitrostyrene
Punto de fusión 55°C to 58°C
Punto de ebullición 250°C to 260°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1210066
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • trans-beta-Nitrostyrene
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: trans-.beta.-Nitrostyrene
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.