Learn More
trans,trans-2,4-Decadien-1-ol, 90 %, el resto es principalmente trans, isómero cis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
trans,trans-2,4-Decadien-1-ol is used as food flavor and as an intermediate in organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
el trans,trans-2,4-Decadien-1-ol se utiliza como saborizante alimenticio y como intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
no miscible en agua. Soluble en grasa.
Notas
estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
el trans,trans-2,4-Decadien-1-ol se utiliza como saborizante alimenticio y como intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
no miscible en agua. Soluble en grasa.
Notas
estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | trans,trans-2,4-Decadien-1-ol |
Densidad | 0.87 |
Punto de ebullición | 80°C (0.5 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Notas del porcentaje del ensayo | resto principalmente trans, isómero cis |
Índice de refracción | 1.489 |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Not miscible in water. Soluble in fat. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.26 |
Porcentaje de pureza | 90% |