Learn More
trans,trans-dibencilodenoacetona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11400023
trans,trans-dibencilodenoacetona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400023
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11400023
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12095.14
Solicitar formato a granel o personalizado
trans,trans-Dibenzylideneacetone was used as an additive in the copper-catalyzed-arylation of imidazoles. It is a reactant involved in Nazarov-like cyclization, Transfer hydrogenation, Lewis acid mediated condensation, Hetero-Diels-Alder reactions, Asymmetric 1,4-addition reactions and Michael addition reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
Se utilizó el trans-dibencilideneacetona como aditivo en la arilación catalizada de cobre de los imidazoles. Es un reactante involucrado en la ciclización similar a Nazarov, hidrogenación por transferencia, condensación mediada por el ácido Lewis, reacciones Hetero-Diels-Alder, reacciones asimétricas de 1,4-adición y reacciones de adición de Michael.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, acetona, alcohol (ligeramente) y metanol caliente. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35225-79-7
Fórmula molecular C17H14O
Peso molecular (g/mol) 234.30
Número MDL MFCD00004790
Clave InChI WMKGGPCROCCUDY-PHEQNACWSA-N
Sinónimo dibenzylideneacetone, 1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, trans,trans-dibenzylideneacetone, dibenzalacetone, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, dibenzylidene acetone, distyryl ketone, 1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one, trans,trans-dibenzalacetone, trans,trans-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one
PubChem CID 640180
Nombre IUPAC (1E,4E)-1,5-difenilpenta-1,4-dien-3-ona
SMILES O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans,trans-Dibenzylideneacetone
Punto de fusión 112°C to 114°C
Cantidad 25 g
Beilstein 608434
Índice Merck 14,3006
Información de solubilidad Soluble in chloroform,acetone,alcohol (slightly),and hot methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.3
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
trans,trans-dibencilodenoacetona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals >