Learn More
Melford Transfer/Electro Blotting 10X Solution
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
67.90€ - 257.00€
Especificaciones
CAS 77-86-1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30018840
Ver documentos
Melford
T27450-1000.0
1 L
67.90€
1 litro
30018841
Ver documentos
Melford
T27450-4000.0
4 L
257.00€
4 litros
Descripción
Descripción
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Formulation:
TRIS Base: 0.25M
Glycine: 1.92M
pH: 8.5
Add Methanol according to protocol
Quantity: 1L
Especificaciones
Especificaciones
77-86-1