Learn More
Invitrogen™ Transfer Tube, Female Luer Lock, 36 inch
Tubo de transferencia, Luer Lock hembra, 36 pulgadas
Marca: Invitrogen™ 11002011
Detalles adicionales : Peso : 0.02270kg
Descripción
Con conector Luer Lock hembra.Esterilizado por radiación.
Especificaciones
Estéril | |
Temperatura ambiente | |
tubo de transferencia |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
914,4 mm |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.