Descripción
- Diseño de carcasa funcional y ergonómico
- 12 canales
- Nuevo apoyadedo ajustable
- Estructura de menús intuitiva y manual de usuario completamente ilustrado
- Reducción significativa de las fuerzas de fijación y expulsión de la punta con la punta universal
- Pistón resistente a la corrosión y expulsor
- Cinco prácticos programas: Pipeteo, pipeteo inverso, mezcla, electroforesis en gel y dispensación
- Listos para su uso: 4000 ciclos de pipeteo con cada carga de la batería, función de actualización de la batería incluso durante la recarga
- Cada pipeta tiene un marcado DE-M y se suministra con certificado de rendimiento
- Se suministra con batería, adaptador de CA, soporte de dispositivo, depósito de reactivos, herramienta de montaje, aceite de silicona y un juego de anillos de sellado hechos de FKM
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 1,0 %, ± 0,2 micro; L |
| Ángulo | 360° |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Gris |
| Número de canales | 12 |
| Línea de productos | Transferpette |
| Programable | Sí |
| Tipo | Pipeta de microlitro electrónica |
| Volumen (métrico) | De 1 a 20 μl |
| Pantalla | LCD |
| Mostrar más |