Learn More
BRAND™ Transferpette™-12 Electronic Pipette
Transferpette™-12 Electronic Pipettes combines the properties of mechanical piston operated air displacement pipettes with the advantages of an electronic device.
Marca:  BRAND™ 705450
717.34 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21745" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10702723
  • 1280.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • El distribuidor completo se puede esterilizar en autoclave a 121 °C y gira libremente a 360 °
  • Cinco prácticos programas: Pipeteo, pipeteo inverso, mezcla, electroforesis en gel y dispensación
  • Fácil calibración-Técnica para realizar ajustes rápidos de la Transferpette™ electrónica, sin herramientas
  • Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 EG
  • Presión de vapor hasta 500 mbar
  • Viscosidad: 260 MPa s (260 cps)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
3 NiMH/AAA
Autoclavable
Transferpette™
Pipeta electrónica
Clavija EU
12 meses
DE-M
12
Sí
De 1 a 20 μl
De 15 a 40 °C
De 100 a 240 V, 50/60 Hz
Certificados
Ver productos accesorios