Learn More
BRAND™ Pipeta electrónica de 12 microlitros Transferpette™
Combina un diseño cómodo, una distribución equilibrada del peso, un software intuitivo y documentación fácil de usar para sus necesidades de pipeteo.
1105.00€ - 1110.00€
Specifications
Ángulo | 360° |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Modelo | 8 |
Número de canales | 8 |
Línea de productos | Transferpette™ |
Product Code | Brand | Volumen (métrico) | Color | Incluye | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volumen (métrico) | Color | Incluye | Price | Quantity & Availability | |||
10797444
|
BRAND™
705404 |
De 10 a 200 μl | 20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta | Adaptador de CA para Europa |
1110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10233172
|
BRAND™
705406 |
De 15 a 300 μl | Verde | Adaptador de CA para Europa |
1110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10477852
|
BRAND™
705400 |
De 1 a 20 μl | Gris | Adaptador de CA para Europa |
1105.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10191972
|
BRAND™
705403 |
5 a 100 μL | 20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta | Adaptador de CA para Europa |
1110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Description
- Transferpette electronic pipettes combine the globally proven properties of mechanical piston operated air displacement pipettes by BRAND with the advantages of an electronic device.
- Features: The pipette shaft can be unscrewed and is entirely autoclavable (121 °C).
- Functions: pipetting, reverse pipetting, mixing, dispensing, up to 300 μl also GEL-Electrophoresis.
Easy Calibration-Technique for making quick adjustments of the Transferpette™ electronic, without tools. - Limitations of use: Operating temperature of instrument and reagent should be between +15 °C and +40 °C (59 °F to 104 °F) (other temperatures upon request)
- Vapor pressure up to 500 mbar
- Viscosity: 260 mPa s
- For viscous media, the speed must be adjusted if necessary.
Specifications
360° | |
8 | |
Transferpette™ | |
LCD | |
1 Each |
Autoclavable | |
8 | |
Sí | |
Ergonómico | |
230V/50 Hz |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BRAND™ Pipeta electrónica de 12 microlitros Transferpette™