Learn More
BRAND™ Single-Channel Micropipette Transferpette™ S, Adjustable, DE-M
GREENER_CHOICE
Efficient: one-hand operation. Flexible: ergonomic design for all hand sizes. Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments.
Marca:  BRAND™ 705870
264.10 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16487795
  • 289.12€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • La pipeta de desplazamiento de aire Transferpette™ S le permite trabajar de forma eficiente y ergonómica con volúmenes pequeños y grandes.
  • Las fuerzas de funcionamiento bajas y una carrera corta garantizan un pipeteo relajado, incluso durante series de pipeteo largas.
  • Gracias a su ergonomía perfecta, la Transferpette™ S proporciona un agarre cómodo en cualquier posición de la mano, tanto si eres diestro o zurdo, como si tienes las manos grandes o pequeñas.
  • No es necesario cambiar el agarre, ya que la pipeta de microlitros proporciona un verdadero funcionamiento con una sola mano: Ajusta el volumen, pipetea y expulsa la punta.
  • La protección contra el cambio de volumen también es fácil de usar con guantes y protege el volumen establecido contra el ajuste accidental.
  • La Transferpette™ S también cuenta con la tecnología Easy Calibration, que hace que la calibración sea fácil.
  • Una tabla de compatibilidad muestra qué puntas se ajustan a cada dispositivo, de modo que siempre solicite las puntas de pipeta correctas.
  • Intervalo de volumen de la pipeta monocanal: de 0,1 μl a 10 ml
  • Rango de volumen de la pipeta multicanal: de 0,5 μl a 300 μl
  • Cono de punta universal
  • Código de color en la rueda de ajuste de volumen, el eje y la protección contra el cambio de volumen
  • Fácil inserción y expulsión de puntas gracias a las juntas tóricas en pipetas multicanal
  • Se puede calibrar fácilmente y sin herramientas gracias a la tecnología Easy Calibration
  • Eje delgado para muestreo de recipientes estrechos (tubos de centrífuga)
  • Presión de vapor hasta 500 mbar
  • Viscosidad hasta 260 mPa s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
DIN EN 285
Autoclavable
1
No estéril
De 0,5 to 10 μl
36 meses
28,7 cm
12 cm
4,8 cm
Transferpette™ S, 0,5-10 μl, volumen ajustable, D-10, DE-M
Polipropileno
Transferpette™ S
Pipeta
De 15 a 40 °C
11.3 in.
4.7 in.
1.9 in.
Videos
  • Brand Transferpette S (EN)
    Brand Transferpette S (EN)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand Transferpette S (EN)
    SDS
    Documentos Certificados
    Ver productos accesorios
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    • Multiple Manufacturers
      Domine la manipulación de líquidos con facilidad.
      Promo Code: 24122
      Expires2025-04-13
    • Multiple Manufacturers
      Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorio
      Promo Code25721
      Expires2025-05-01
      New Offer
      Ahorrar ahora
    • Multiple Manufacturers
      Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
      Promo Code: 24155
      Expires2025-04-30
      Hot Deal
      *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
      Términos y Condiciones See Full Promo Details
    Título del producto
    BRAND™ Single-Channel Micropipette Transferpette™ S, Adjustable, DE-M > De 0,5 a 10 μl