Learn More
BRAND™ Juego básico de serie estándar Transferpette™ S.
Código de producto. 16497805 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0.5 to 1000 μL
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 16497805
Marca: BRAND™ 705893
La pipeta de desplazamiento de aire Transferpette™ S le permite trabajar de forma eficiente y ergonómica con volúmenes pequeños y grandes. Las fuerzas de funcionamiento bajas y una carrera corta garantizan un pipeteo relajado, incluso durante series de pipeteo largas.
  • La pipeta de desplazamiento de aire Transferpette™ S le permite trabajar de forma eficiente y ergonómica con volúmenes pequeños y grandes.
  • Las fuerzas de funcionamiento bajas y una carrera corta garantizan un pipeteo relajado, incluso durante series de pipeteo largas.
  • Gracias a su ergonomía perfecta, la Transferpette™ S proporciona un agarre cómodo en cualquier posición de la mano, tanto si eres diestro o zurdo, como si tienes las manos grandes o pequeñas.
  • No es necesario cambiar el agarre, ya que la pipeta de microlitros proporciona un verdadero funcionamiento con una sola mano: Ajusta el volumen, pipetea y expulsa la punta.
  • La protección contra el cambio de volumen también es fácil de usar con guantes y protege el volumen establecido contra el ajuste accidental.
  • La Transferpette™ S también cuenta con la tecnología Easy Calibration, que hace que la calibración sea fácil.
  • Una tabla de compatibilidad muestra qué puntas se ajustan a cada dispositivo, de modo que siempre solicite las puntas de pipeta correctas.
  • Intervalo de volumen de la pipeta monocanal: de 0,1 μl a 10 ml
  • Rango de volumen de la pipeta multicanal: de 0,5 μl a 300 μl
  • Cono de punta universal
  • Código de color en la rueda de ajuste de volumen, el eje y la protección contra el cambio de volumen
  • Fácil inserción y expulsión de puntas gracias a las juntas tóricas en pipetas multicanal
  • Se puede calibrar fácilmente y sin herramientas gracias a la tecnología Easy Calibration
  • Eje delgado para muestreo de recipientes estrechos (tubos de centrífuga)
  • Presión de vapor hasta 500 mbar
  • Viscosidad hasta 260 mPa s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN 285
Descripción Juego básico de serie estándar Transferpette™ S.
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reusable
Material Polipropileno
Número de canales 1
Línea de productos Transferpette
Esterilidad No estéril
Tipo Kit básico Standard
Volumen (métrico) 0.5 to 1000 μL
Incluye 3 pipetas (de 0,5 a 10 μl, de 10 a 100 μl y de 100 a 1000 μl); 3 soportes de montaje en estante
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 15 a 40 °C
Monitorización de UV 0.5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL
Garantía 36 meses
Longitud (métrico) 35,6 cm
Anchura (métrico) 30,5 cm
Altura (métrico) 10,5 cm