Learn More
BRAND™ Transferpettor™ Fixed Volume Pipette
Ideal for liquids when air displacement pipettes won't work. Brand™ Transferpettor™ Fixed Volume Pipettes handle viscous, foaming liquids and high vapor pressure.
Marca:  BRAND™ 701842
198.80 EUR hasta el 2025-03-16
Use el código promocional "24070" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10623782
  • 284.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
  • Niveles de precisión y exactitud elevados.
  • Para las operaciones de pipeteo más exigentes
  • Funciona según el principio de desplazamiento positivo, con el pistón en contacto directo con el líquido aspirado
  • El pistón de ajuste hermético siempre limpia completamente las paredes de las puntas, proporcionando resultados reproducibles
  • No es necesario desechar las puntas después de cada operación de pipeteo, ya que la humectación residual es insignificante
  • Adecuado para medios con densidad de hasta 13,6 g/cm³, viscosidad de hasta 50.000 mm2/s, presión de vapor de hasta 500 mbar
  • Escala de temperatura de – 15 °C a 40 °C
  • Se suministra con certificado de rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
4,0 %, ± 0,04 μl
Blanco
1 μl
DIN EN ISO 8655-2
Pipeta
De 15 °C a 40 °C
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Transferpettor™ Fixed Volume Pipette > Volumen: 1 μl; Certificación: DIN EN ISO 8655-2