Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para transferrina humana
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Las transferrinas (Tf) son una glicoproteína del plasma sanguíneo de aproximadamente 80 kDa sintetizada por el hígado. Son proteínas de transporte que se unen al hierro y que pueden unirse a dos iones Fe(3+) en asociación con la unión de un anión, normalmente bicarbonato. Es responsable del transporte de hierro desde los sitios de absorción y degradación del grupo hemo hasta los de almacenamiento y utilización. La transferrina es la principal proteína de transporte de hierro en la sangre y, en condiciones normales, aproximadamente un tercio de la transferrina total en la sangre contiene hierro ligado. La medición de los niveles de transferrina en sangre puede utilizarse como indicador de la capacidad de transporte de hierro en la sangre y de anomalías del metabolismo del hierro como la anemia, la sobrecarga de hierro y la hemocromatosis. La transferrina sérica también puede desempeñar otra función en la estimulación de la proliferación celular.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P02787 |
| Intervalo del ensayo | De 1,029 a 750 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 7018 |
| Símbolo de gen | Tf |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |