Learn More
Syngene™ Transiluminador para sistemas G:Box
El transiluminador UV para sistemas G:Box de Syngene™ está diseñado para iluminar cualquier muestra excitada por la luz UV. Sellado para permitir el uso de geles húmedos en la superficie
1130.00€ - 1790.00€
Especificaciones
Intensity | Fijo |
---|---|
Tipo de producto | Transiluminador UV |
Para utilizar con (equipo) | Para sistemas G:Box |
Vataje | 230 W |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 335 x 310 x 100 mm |
Código de producto | Marca | Área de filtración (métrica) | Wavelength | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Área de filtración (métrica) | Wavelength | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15809952
|
Syngene™
GX-2530L-E60 |
250 x 300 mm | 364 nm |
1600.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15819952
|
Syngene™
GX-2530LM-E60 |
250 x 300 mm | 365/302 nm |
1790.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15829952
|
Syngene™
GX-2530M-E60 |
250 x 300 mm | 302 nm |
1600.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15839952
|
Syngene™
GX-2530S-E60 |
250 x 300 mm | 254 nm |
1600.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15849942
|
Syngene™
GX-2020L-E60 |
200 x 200 mm | 364 nm |
1130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15849952
|
Syngene™
GX-2530SL-E60 |
250 x 300 mm | 254/364 nm |
1790.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15859942
|
Syngene™
GX-2020LM-E60 |
200 x 200 mm | 365/302 nm |
1260.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15859952
|
Syngene™
GX-2530SM-E60 |
250 x 300 mm | 254/302 nm |
1790.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15869942
|
Syngene™
GX-2020M-E60 |
200 x 200 mm | 302 nm |
1130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15879942
|
Syngene™
GX-2020S-E60 |
200 x 200 mm | 254 nm |
1130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15889942
|
Syngene™
GX-2020SL-E60 |
200 x 200 mm | 254/364 nm |
1260.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15899942
|
Syngene™
GX-2020SM-E60 |
200 x 200 mm | 254/302 nm |
1260.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Fijo | |
Para sistemas G:Box | |
335 x 310 x 100 mm | |
230 V |
Transiluminador UV | |
230 W | |
230 V 50 Hz 230 W | |
60 Hz |