missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Bloqueador de traslación del regulador de apoptosis humana BAX ARNsi

Código de producto. 16069251
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
Código de producto. Cantidad unitSize
16069251 10 nmol 10 nanomoles
16079251 2 nmol 2 nanomoles
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16069251

Marca: enQuireBio™ QX610nmol

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Bloquea la transcripción y traslación del regulador de apoptosis BAX de humanos.

Especificaciones

Número de acceso NP_004315
Líneas celulares probadas Células de carcinoma tiroideo humano KAT-4 y células T humanas.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen BAX
ID de gen (Entrez) 581
Tipo de producto ARNip
Cantidad 10 nmol
Sinónimo BCL2L4
Target Humano
Formulario Liofilizado.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.