Learn More
Fisherbrand™ Frascos graduados translúcidos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
Descripción
- Tapón de HDPE
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Color | Translúcido |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 45mm |
Incluye | Tapón de rosca de polipropileno |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.° por paquete | 12/Paq. |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Boca | Ancha |
Altura (métrico) | 140 mm |