Learn More
Fisherbrand™ Frascos de HDPE translúcidos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Descripción
- Frascos de uso general transparentes
- Tapón de rosca de polipropileno
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 mL |
Color | Translúcido |
Incluye | Tapón de rosca de polipropileno azul |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.° por paquete | 12/Paq. |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |
Altura (métrico) | 114 mm |
Tipo de producto | Frasco de cuello ancho |
Material del cierre | Polipropileno |