Learn More
Fisherbrand™ Frascos de LDPE translúcidos Código de producto.: 11547443
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Frascos de LDPE translúcidos
Código de producto. 11547443
30 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Código de producto. 11547443
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos para una gran variedad de aplicaciones generales de almacenamiento. Los frascos de HDPE translúcido Fisherbrand™ son a prueba de fugas y ofrecen una buena resistencia química.
  • Frascos de uso general transparentes
  • Tapón de rosca de polipropileno azul
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Color Translúcido
Para utilizar con (aplicación) Ideal para aplicaciones generales de laboratorio
Incluye Tapón de rosca de polipropileno
Material Polipropileno
N.° por paquete 10/Paq.
Color del tapón Azul
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 93 mm
Tipo de producto Frasco de cuello ancho
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 33/R3
Diámetro (métrico) 36 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos de LDPE translúcidos >