Learn More
Fisherbrand™ Frascos de LDPE translúcidos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 125 ml |
Color | Translúcido |
Incluye | Tapón de rosca de polipropileno azul |
Material | Polipropileno |
N.° por paquete | 12/Paq. |
Color del tapón | Azul |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |
Altura (métrico) | 80 mm |
Tipo de producto | Frasco de cuello ancho |
Mostrar más |
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos de LDPE translúcidos >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido