Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona curada con platino de translúcidos
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6 mm
6,4 mm
6,4mm
8 mm
9,5 mm
9,6 mm
12,8 mm
16,0 mm
16 mm
19,2 mm
Diámetro exterior (imperial):
2,1 mm
4,8 mm
5,6 mm
6,4 mm
8 mm
11,2 mm
11,9 mm
12,8 mm
14,4 mm
15,9 mm
16 mm
17,6 mm
20,8 mm
22,4 mm
25,4 mm
Presión máxima:
0,5 bar
1,5 bar
1bar
1 bar
2 bar
30 bar
35 bar
40 bar
Longitud global (métrico):
25 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 PCS
25 metros
cada uno
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- Sin coloración amarillenta
- Acabado brillante
- Excelente calidad
- Altamente hidrófobos
- Sin productos derivados del peróxido
- Alta resistencia al desgarro de serie
- Vida útil prolongada en bombas peristálticas
- Las aplicaciones incluyen trabajos biológicos, farmacéuticos, biotecnológicos, aeroespaciales y de alta temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Aprobado por la FDA, BFR y WRAS |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Material | Silicona curada con platino |
| Diámetro exterior (imperial) | 5,6 mm |
| Longitud global (métrico) | 25 m |
| Grosor (métrico) | 0,8 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el sector biológico, farmacéutico, biotecnológico, aeroespacial, trabajos en caliente |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Color | Translúcido |
| Mostrar más |