Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de silicona y caucho
- Fisherbrand™ Tubos de silicona curada con platino de translúcidos
Fisherbrand™ Tubos de silicona curada con platino de translúcidos
Código de producto. 11783974 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6 mm
6,4 mm
6,4mm
8 mm
9,5 mm
9,6 mm
12,8 mm
16,0 mm
16 mm
19,2 mm
Diámetro exterior (imperial):
2,1 mm
4,8 mm
5,6 mm
6,4 mm
8 mm
11,2 mm
11,9 mm
12,8 mm
14,4 mm
15,9 mm
16 mm
17,6 mm
20,8 mm
22,4 mm
25,4 mm
Presión máxima:
0,5 bar
1,5 bar
1bar
1 bar
2 bar
30 bar
35 bar
40 bar
Longitud global (métrico):
25 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 PCS
25 metros
cada uno
| Código de producto. | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Longitud global (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11783974 | 9,5 mm | 15,9 mm | 30 bar | 25 m | cada uno |
| 11728138 | 6,4mm | 11,2 mm | 1bar | 5 m | 1 PCS |
| 11748088 | 0,5 mm | 2,1 mm | 2 bar | 25 m | cada uno |
| 11788168 | 12,8 mm | 17,6 mm | 0,5 bar | 25 m | cada uno |
| 11708178 | 16 mm | 20,8 mm | 0,5 bar | 25 m | cada uno |
| 11798108 | 3,2 mm | 4,8 mm | 0,5 bar | 25 m | cada uno |
| 11758118 | 4,8 mm | 6,4 mm | 0,5 bar | 25 m | cada uno |
| 11738118 | 4 mm | 5,6 mm | 0,5 bar | 25 m | cada uno |
| 11798128 | 6,4 mm | 8 mm | 0,5 bar | 25 m | cada uno |
| 11763974 | 6 mm | 11,9 mm | 40 bar | 25 m | cada uno |
| 11768148 | 8 mm | 11,2 mm | 0,5 bar | 25 m | cada uno |
| 11788148 | 8 mm | 12,8 mm | 1 bar | 25 m | cada uno |
| 11708158 | 8 mm | 14,4 mm | 1,5 bar | 25 m | cada uno |
| 11773974 | 8 mm | 14,4 mm | 35 bar | 25 m | cada uno |
| 11728158 | 9,6 mm | 12,8 mm | 0,5 bar | 25 m | cada uno |
| 11748158 | 9,6 mm | 14,4 mm | 1 bar | 25 m | 25 metros |
| 11748168 | 9,6 mm | 16 mm | 1 bar | 25 m | cada uno |
| 11758138 | 6,4 mm | 12,8 mm | 1 bar | 25 m | cada uno |
| 11728178 | 16,0 mm | 22,4 mm | 1 bar | 25 m | cada uno |
| 11708188 | 19,2 mm | 25,4 mm | 0,5 bar | 25 m | cada uno |
Código de producto. 11783974
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- Sin coloración amarillenta
- Acabado brillante
- Excelente calidad
- Altamente hidrófobos
- Sin productos derivados del peróxido
- Alta resistencia al desgarro de serie
- Vida útil prolongada en bombas peristálticas
- Las aplicaciones incluyen trabajos biológicos, farmacéuticos, biotecnológicos, aeroespaciales y de alta temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Aprobado por la FDA, BFR y WRAS |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 9,5 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 15,9 mm |
| Longitud global (métrico) | 25 m |
| Grosor (métrico) | 3,2 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para tareas farmacéuticas a alta presión y temperatura, biotecnología, industria aeroespacial |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Color | Translúcido |
| Flexibility | Los tubos |
| Presión máxima | 30 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | De - 50 a 180 °C |
| Mostrar más Mostrar menos |