Learn More
Kartell™ Matraces aforados de polipropileno translúcido con tapón de rosca
Accurately measure precise volumes of a liquid. Kartell™ Translucent Polypropylene Volumetric Flasks with Screw Cap is used for dilutions and to prepare chemical solutions.
Marca: Kartell™ 0143500
12.44 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21985" para aplicar la oferta.
Descripción
Mida con exactitud volúmenes precisos de un líquido.Los matraces aforados de polipropileno translúcido Kartell™ con tapón de rosca se utilizan para diluciones y para preparar soluciones químicas.
Estos matraces no crean meniscos, por lo que las lecturas finales resultan sencillas. Las paredes gruesas eliminan la distorsión y el cuello delgado hace que la lectura final sea precisa. Químicamente no absorbentes. Esterilizables en autoclave.Especificaciones
Translúcido | |
Polipropileno | |
Tapones de rosca | |
5 | |
Esterilizable en autoclave | |
120 mm |
1000 ml | |
325 mm | |
GL25 | |
±10 ml | |
Tapón de rosca |