Learn More
Kartell™ Matraces aforados de polipropileno translúcido con tapón de rosca
Accurately measure precise volumes of a liquid. Kartell™ Translucent Polypropylene Volumetric Flasks with Screw Cap is used for dilutions and to prepare chemical solutions.
9.90€ - 144.00€
Especificaciones
Color | Translúcido |
---|---|
Material | Polipropileno |
Incluye | Tapones de rosca |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11381225
|
Kartell™
0143100 |
50 ml |
9.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10587051
|
Kartell™
0143400 |
500 mL |
144.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11341225
|
Kartell™
0143500 |
1000 ml |
14.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Mida con exactitud volúmenes precisos de un líquido.Los matraces aforados de polipropileno translúcido Kartell™ con tapón de rosca se utilizan para diluciones y para preparar soluciones químicas.
- Create no meniscus so final readings are easy
- Calibrated gravimetrically at 20°C
- Translucency of PP enhanced when in contact with liquid
- Thick walls eliminate distortion
- Thin neck make final reading precise
- Autoclavable
- Chemically non absorbant
- No wetting
- Screw caps included
- Suitable for foodstuff
Especificaciones
Translúcido | |
Tapones de rosca | |
Tapón de rosca |
Polipropileno | |
Esterilizable en autoclave |