Learn More
Masterflex™ Tubos de microcalibre de PTFE
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,3 mm
0,81 mm
5,58 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 ROLL
Description
La resina de los tubos de PTFE cuenta con reconocimiento UL y cumple con los requisitos de FDA (21 CFR 177.1550) y la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
- Químicamente inertes
- Baja permeabilidad
- Menor coeficiente de fricción que cualquier otro tubo
- La escala de temperatura es de - 240 a 260 °C (de - 400 a 500 °F); se funden a 327 °C (620 °F)
- La resistencia a la tracción es de 2500 a 4000 psi
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Con reconocimiento UL y conforme con los requisitos de FDA (21 CFR 177.1550) y la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). |
| Diámetro interior (métrico) | 5,58 mm |
| Material | PTFE |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,06 mm |
| Longitud global (métrico) | 30,48 m |
| Grosor (métrico) | 0,25 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Utilice estos tubos translucidos a temperaturas extremas y en entornos químicos agresivos |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -204 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Color | Translúcido |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction