Learn More
Masterflex™ Tubos de microcalibre de PTFE
Código de producto. p-8006936
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,3 mm
0,81 mm
5,58 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 ROLL
Código de producto. 15209822
Marca: Masterflex™ 0641711
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Minimice la fricción y maximice la resistencia química con tubos de microcalibre. Los tubos de microcalibre de PTFE Cole-Parmer™ son ideales para temperaturas extremas y entornos químicos agresivos.
La resina de los tubos de PTFE cuenta con reconocimiento UL y cumple con los requisitos de FDA (21 CFR 177.1550) y la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
  • Químicamente inertes
  • Baja permeabilidad
  • Menor coeficiente de fricción que cualquier otro tubo
  • La escala de temperatura es de - 240 a 260 °C (de - 400 a 500 °F); se funden a 327 °C (620 °F)
  • La resistencia a la tracción es de 2500 a 4000 psi
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con reconocimiento UL y conforme con los requisitos de FDA (21 CFR 177.1550) y la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Diámetro interior (métrico) 0,3 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 0,76 mm
Longitud global (métrico) 30,48 m
Grosor (métrico) 0,22 mm
Para utilizar con (aplicación) Utilice estos tubos translucidos a temperaturas extremas y en entornos químicos agresivos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -240 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Color Translúcido
Presión máxima 4000 psi
Max. Operating Temperature (Metric) –De 240 a 260 °C