Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona curada al platino translúcidos
Utilice estos tubos para aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias. Los tubos de silicona curada al platino translúcidos Fisherbrand™ son inodoros, no tóxicos y ofrecen una excelente resistencia al calor.
Marca:  Fisherbrand™ 1178-8108
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11788108
  • 75.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Translúcido
  • Sin coloración amarillenta
  • No hay subproductos de peróxido
  • Alta resistencia a desgarros de serie
  • Acabado brillante
  • Excelente calidad
  • Altamente hidrófobos
  • Vida útil prolongada en bombas peristálticas
Especificaciones
Especificaciones
Aprobado por la FDA, BFR y WRAS
3,2 mm
4,8 mm
0,8 mm
-40 °C
Translúcido
De - 40 a 200 °C
Esterilizable en autoclave
Silicona curada con platino
5 m
Biología, farmacéutica, biotecnología, aeroespacial, trabajos en caliente
Estériles
Los tubos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Tubos de silicona curada al platino translúcidos > D.I.: 3,2mm; D.E.: 4,8mm; longitud: 5 m