Learn More
Fisherbrand™ Tapones de silicona translúcida
Prevents liquid chemical leaks or escape from container.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- No tóxico, translúcido
- Escala de temperatura de 60 °C a 200 °C
- Alta resistencia eléctrica
- Alta resistencia a muchos productos químicos, incluido el ozono
Especificaciones
Translúcido | |
23mm | |
5/paq. | |
De – 60C a 200 °C |
Tapón | |
26,5mm | |
Silicona | |
28mm |