Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona translúcida
Providing high tear strength tubing for the laboratory. Fisherbrand™ Translucent Silicone Tubing is available in a comprehensive range of sizes.
Marca: Fisherbrand™ 1174-6599
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- Sin coloración amarillenta
- Acabado brillante
- Excelente calidad
- Vida útil prolongada en bombas peristálticas
- Las aplicaciones incluyen trabajos biológicos, farmacéuticos, biotecnológicos, aeroespaciales y de alta temperatura
Especificaciones
Aprobado por la FDA, BFR y WRAS | |
5 mm | |
9 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Silicona | |
4 m |
Título del producto
Fisherbrand™ Tubos de silicona translúcida > D.I.: 5 mm; D.E.: 9 mm; longitud: 4 m
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido