Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona translúcida
Utilice estos tubos con bombas peristálticas. Los tubos de silicona translúcida Fisherbrand™ son ideales para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas y de transferencia de líquidos estériles.
Marca: Fisherbrand™ 1174-3416
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tubos de silicona translúcida
- Conformidad con la FDA (alimentos)
Especificaciones
Aprobado por la FDA, BFR y WRAS | |
Silicona | |
25 m | |
Bomba peristáltica | |
-40 °C | |
Translúcido | |
De - 40 a 250 °C |
7 mm | |
10 mm | |
1,5 mm | |
Industria farmacéutica, biotecnología, transferencia estéril de líquidos | |
Estériles | |
Los tubos |
Título del producto
Fisherbrand™ Tubos de silicona translúcida > D.I.: 7 mm; D.E.: 10 mm; longitud: 25 m
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido