Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona translúcida
Utilice estos tubos con bombas peristálticas. Los tubos de silicona translúcida Fisherbrand™ son ideales para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas y de transferencia de líquidos estériles.
Marca:  Fisherbrand™ 1180-6303
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11806303
  • 181.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tubos de silicona translúcida
  • Conformidad con la FDA (alimentos)
Especificaciones
Especificaciones
Aprobado por la FDA, BFR y WRAS
Silicona
5 m
Bomba peristáltica
-40 °C
Translúcido
De - 40 a 250 °C
10 mm
15 mm
2,5 mm
Industria farmacéutica, biotecnología, transferencia estéril de líquidos
Estériles
Los tubos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Tubos de silicona translúcida > D.I.: 10 mm; D.E.: 15 mm; longitud: 5 m