Learn More
Zeiss™ Equipo de luz transmitida S
Código de producto. 10289589
Click to view available options
Tipo:
Equipos de luz transmitida
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10289589
Marca: Zeiss™ 4355010000000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consola ergonómica con guía de luz y dos reflectores ajustables para campo brillante/campo oscuro y para luz oblicua variable
Microscopios compatibles:
  • Axio Zoom.V16
  • SteREO Discovery.V12
  • SteREO Discovery.V20
  • SteREO Discovery.V8
  • SteREO Lumar.V12
Especificaciones
Tipo Equipos de luz transmitida
Descripción Equipo de luz transmitida
Para utilizar con (aplicación) Luz transmitida
Para utilizar con (equipo) Base de soporte 450
Incluye Guía de luz y 2 reflectores desplazables e inclinables para campo brillante/campo oscuro y para luz oblicua variable