Learn More
Fisherbrand™ Pipetas de transferencia no estériles, LDPE transparente
Evitan la contaminación cruzada. Las pipetas de transferencia no estériles, transparentes y de LDPE Fisherbrand™ están fabricadas con un plástico flexible y a prueba de roturas, y se han diseñado para reemplazar las pipetas Pasteur de vidrio. Hay disponibles pipetas graduadas y no graduadas en una amplia gama de tamaños y estilos, incluidos jumbo, tallo delgado y extra largo.
Marca: Fisherbrand™ 13469118
Descripción
- Pipeta con perilla integrada que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave.
- El vástago flexible se dobla para extraer muestras de tubos estrechos o pequeños
- Superficie de baja afinidad que reduce la pérdida de células y proteínas valiosas causada por la unión
- Pipetas de plástico blando fabricadas con polietileno de baja densidad (LDPE) no tóxico
- No estériles, transparentes y totalmente reciclables
Especificaciones
LDPE | |
No | |
Estándar | |
1 ml | |
Pipeta de transferencia |
30 | |
400 Paq. | |
Gota de 33 μl | |
104 mm |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 66.4 MB
Water analysis
Tamaño : 7.3 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 12.9 MB
Título del producto
Fisherbrand™ Pipetas de transferencia no estériles, LDPE transparente > Capacidad: 1 ml; Gotas/ml: 30
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido