Learn More
VITLAB™ Frascos lavadores de LDPE con impresión de agua destilada
Descripción
Lave los frascos con “agua destilada” permanentemente impresa en el frasco en alemán, inglés, francés y español para identificar fácilmente el contenido. Cada frasco de aerosol se envuelve individualmente en una bolsa de polietileno claramente etiquetada.
- Diseñado para lograr un control preciso de la temperatura
- La punta finamente dibujada crea un chorro de aerosol preciso para la multa control
- Flujo de retorno medio optimizado a través del tubo de pulverización continuo
- Elección de frascos de boca estrecha o ancha
- Frascos cónicos de boca estrecha para un manejo sencillo
- Frascos de boca ancha con reborde cuadrado para un llenado fácil y seguro
- Todos los frascos tienen tapas de tapón de rosca con roscas GL para una sujeción fuerte y segura
- Fabricado con materiales duraderos y transparentes
- Frascos de polietileno de baja densidad (LDPE) duraderos y fáciles de manejar
- Los tubos de polipropileno son esterilizables en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
- El material transparente permite controlar fácilmente el volumen restante
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Transparente |
| Material | LDPE |
| Envase | Envasado individualmente en bolsa de PE |
| Cantidad | Paquete de 12 |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 25 |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 135 mm |
| Tipo de producto | Frasco lavador |
| Chemical Label | Agua destilada |
| Mostrar más |