Learn More
VITLAB™ Frascos lavadores de seguridad con boca estrecha de PP VITsafe™
Descripción
Trabajar con sustancias químicas que pueden ser peligrosas requiere un alto nivel de responsabilidad y cuidado. Los frascos de lavado de seguridad VITsafe™ cumplen todos los requisitos de seguridad para una manipulación segura. Los frascos de aerosol se empaquetan individualmente en bolsas de polietileno claramente etiquetadas.
Fabricado con polipropileno duradero esterilizable en autoclave
Fabricado con polipropileno duradero esterilizable en autoclave
- El PP añade un nivel de resistencia significativamente mayor a muchos disolventes, como la acetona y el MEK
- Los frascos de lavado y los tubos de aerosol hechos de PP pueden ser esterilizados en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
- El material transparente permite una fácil identificación y monitorización
- Nombre del material en alemán, inglés, francés y español
- Fórmula química, n.º de CAS, pictograma de riesgo, palabra de señal
- Frases de riesgo (frases H), frases de seguridad (frases P), así como el código NFPA
- De conformidad con la Directiva CE N.º 1272/2008 (GHS)
- El diseño elimina casi toda la sobrepresión estática
- Evita prácticamente cualquier fuga o goteo que pueda ocurrir con cambios de temperatura en el laboratorio
- Los tapones codificados por colores permiten una fácil identificación visual del material
- Los frascos utilizan tapas de tapón de rosca con roscas GL para una sujeción fuerte y segura
- La punta finamente dibujada crea un chorro de aerosol preciso para la multa control
- Flujo de retorno medio optimizado a través del tubo de pulverización continuo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Envase | Envasado individualmente en bolsa de PE |
| Cantidad | Paquete de 6 |
| Color de tornillo | Rojo |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 25 |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 180 mm |
| Tipo de producto | Frasco lavado de seguridad |
| Mostrar más |