Learn More
Vitlab™ Embudo de polipropileno transparente para polvo
Utilice estos embudos para una variedad de aplicaciones de embotellado y decantación en la industria alimentaria. Los embudos de polvo de polipropileno transparente VITLAB™ tienen un vástago corto y ancho. Ideales para la transferencia de sustancias en polvo y granulares.
Marca: Vitlab™ 71094
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Embudo de polipropileno transparente
- Flujo rápido gracias al ángulo pronunciado de 60°
Especificaciones
120 mm | |
Polipropileno | |
60° | |
Adecuado para el contacto con alimentos |
26 mm | |
110 mm | |
Sí | |
20 mm |