Learn More
Kartell™ Embudo de polipropileno transparente para polvo
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad. Los embudos de polipropileno transparente para polvo Kartell™ se han diseñado para canalizar grandes cantidades de polvos o de otros materiales sólidos o líquidos sin restricciones de caudal, segregación o acumulación de polvos.
Marca: Kartell™ 0016700
Descripción
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad.Los embudos de polipropileno transparente para polvo Kartell™ se han diseñado para canalizar grandes cantidades de polvos u otros materiales sólidos o líquidos sin restricciones de caudal, segregación o acumulación de polvos.
- Lados con ángulo de 60°
- La acanaladura externa evita el bloqueo por presión
- Puede utilizarse con líquidos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
80 mm | |
15 mm | |
60° | |
Puede utilizarse con líquidos |
94 ml | |
Polipropileno | |
Sí | |
22 mm |