Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de silicio transparente
Ideales para su uso con bombas peristálticas. Los tubos de silicona Deutsch Neumann™ son transparentes, cuentan con certificación de grado alimentario y son adecuados para el uso general de laboratorio.
Marca:  Deutsch Neumann™ 3101016
Detalles adicionales : Peso : 3.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16336908
  • 195.00€ / 25 metros
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Intervalo de temperatura de -60 °C a +200 °C (periodos cortos de hasta +260 °C)
  • Cumple las normas siguientes: BFR XV, FDA CFR § 177.2600, EP: Europ. europea
  • Prueba de biocompatibilidad de acuerdo con la norma ISO 10993-1
  • Durómetro 60 Shore A
Especificaciones
Especificaciones
BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, Europ. Prueba de farmacopea, ISO 10993-1
Silicona
25 m
Transparente
10 mm
16 mm
3 mm