Learn More
Fisherbrand™ Tubos de PVC con malla de Terylene transparente
Código de producto. p-8011939 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Descripción:
6,5 x 3mm
5 x 3 mm
8 x 3mm
10 x 3 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
Código de producto. 12424080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de uso general para la transferencia de líquidos, gases y alimentos en polvo
Todas las dimensiones son aproximadas.
  • Transparentes e incoloros
  • Pared reforzada con malla de terileno
  • Flexibles pero con gran fuerza inherente
  • Aptos para presión moderada o aplicaciones de vacío
Especificaciones
Descripción 10 x 3 mm
Material PVC
Longitud global (métrico) 10 m
Para utilizar con (aplicación) Apto para presión moderada o aplicaciones de vacío
Cantidad de embalaje 1/pack
Color Transparente