Learn More
Fisherbrand™ Caja de transporte XL
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17936260 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Claro, azul
Transparente, amarillo
Transparente, rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
17936260 Transparente, rojo cada uno
17906260 Claro, azul cada uno
17946260 Transparente, amarillo cada uno
3 options
Código de producto. 17936260
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fisherbrand Transport Box XL para muestras de laboratorio, instrumentos y productos valiosos.
  • Su solución fiable para el transporte seguro y cómodo de muestras de laboratorio, instrumentos y artículos de valor.
  • Diseñado para cumplir con las estrictas demandas de los laboratorios clínicos y de investigación, este contenedor de transporte de gran tamaño garantiza la protección y conservación de su carga.
  • Construido para durar y diseñado pensando en el usuario
  • Robusto y espacioso, ideal para transportar un gran volumen de muestras
  • La tapa transparente permite identificar el contenido sin esfuerzo, lo que reduce el riesgo de contaminación.
  • Equipado con mangos articulados con empuñaduras de silicona para un manejo cómodo y seguro
  • El diseño transparente ayuda a cumplir con las normas OSHA 29 CFR 1910.1030 sin tener que volver a etiquetar los contenedores y permite al usuario verificar visiblemente la integridad de la muestra y cumple con los requisitos de transporte de embalaje secundario UN3373.
  • Un sello de silicona garantiza un recinto hermético, protegiendo las muestras de la mayoría de los elementos ambientales
  • Los pestillos dobles con función de etiqueta de seguridad garantizan un cierre seguro, lo que proporciona evidencia de manipulación y garantiza la integridad y autenticidad de sus muestras
  • Versatilidad excepcional
  • Incluye un inserto de gradilla multitubo para acomodar varios tamaños de tubos. Además, hay disponibles por separado otras dos opciones de inserción para tubos de sangre de hasta 10 ml y tubos de investigación general de hasta 15 ml.
  • El compartimento inferior tiene un tamaño amplio, lo que permite transportar la mayoría de las gradillas para tubos, instrumentos o suministros de acuerdo con sus requisitos específicos
Especificaciones
Tipo de producto Maletín de transporte
Color Transparente, rojo
Material Polipropileno
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16 x 16,3 x 7 in