Learn More
Fisherbrand™ Cajas de transporte
Para el transporte de muestras biológicas y clínicas, así como de instrumentos y productos que desee mantener limpios y secos en condiciones medioambientales de pruebas. La caja de transporte Fisherbrand™ está fabricada con policarbonato y disponible en tres colores para la identificación de usuario/propietario.
Marca: Fisherbrand™ HS120077
103.34 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
- Construcción de policarbonato y disponible en tres colores para la identificación de usuario/propietario
- La junta de silicona impermeable y los cierres de tres pestañas proporcionan un cierre seguro
- El asa de transporte se pliega perfectamente en el espacio del cuerpo, lo que permite apilar las unidades
- La tapa se abre hasta 180°, lo que permite un acceso total al contenido y facilita su limpieza
- Admite tubos de 13 y 16 mm en un onerack™ de 72 posiciones, o tamaño/marca similar de gradilla
- Se suministran separadores para crear tamaños de compartimento personalizados o utilícelas vacías para transportar productos y equipo de mayor tamaño
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Rojo | |
Rectangulares | |
Tubos de 13 y 16 mm en gradilla de 72 espacios | |
(3) cierres de tapa, separador, sellado hermético | |
Unidad | |
38,73 cm | |
20,95 cm | |
17,14 cm |
Policarbonato | |
Transporte | |
Tubos de 13 a 16 mm en gradilla de 72 espacios | |
Caja de transporte | |
15,25 x 8,25 x 6,75 pulg (38,73 x 20,95 x 17,14 cm) | |
15,25 in | |
8,25 in | |
6,75 in |