Learn More
Thermo Scientific™ Soportes para cartuchos de columna de separación con conexiones nanoViper
Código de producto. p-6824028 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
5 mm
Diámetro (métrico):
30 μm (conexión)
75 μm (conexión)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13264509
Marca: Thermo Scientific™ 164649
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Funcionan con prácticamente cualquier válvula y columna de cualquier fabricante.
Las conexiones NanoViper vienen premontadas y se prueban a alta presión. Los soportes de cartuchos de columna de separación Thermo Scientific con conexiones nanoViper no agarran el tubo en un solo punto. Se sellan en la punta sin utilizar una empalme. De este modo, las conexiones nanoViper disponen de un UHPLC, lo que les confiere una capacidad prácticamente libre de volumen muerto.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de columna Trap Column Cartridge Holder
Línea de productos nanoLC
Longitud (métrico) 5 mm
Diámetro (métrico) 30 μm (conexión)
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.