Learn More
Thermo Scientific™ Trays for Precision™ Water Baths
Código de producto. 15335917 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Bandeja de tubos
Bandeja para matraces
Para utilizar con (equipo):
Baño de agua con agitación Precision de 15 l
Baño de agua con agitación Precision de 27 l
Baños de agua con agitación Precision
Tamaño:
25 mL
50 mL
De 13 a 25 mm
L
S
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Tamaño unitSize
15335917 Bandeja para matraces Baños de agua con agitación Precision 25 mL cada uno
15325917 Bandeja de tubos Baños de agua con agitación Precision De 13 a 25 mm cada uno
15345917 Bandeja para matraces Baños de agua con agitación Precision 50 mL cada uno
15325927 Bandeja para matraces Baño de agua con agitación Precision de 15 l S cada uno
15335927 Bandeja para matraces Baño de agua con agitación Precision de 27 l L cada uno
5 options
Código de producto. 15335917
Marca: Thermo Scientific™ 3161599
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hold test tubes and flasks in place with trays for Precision water baths.
Hold test tubes and flasks in place with trays for Thermo Scientific™ Precision™ water baths.
Bandeja de tubos de ensayo
  • Mide 12,7 x 25,90 cm (5 x 10,2 pulg.) (12,7x25,9 cm)
  • Admite tubos de ensayo de 10-13 a 25 mm
Bandejas para matraces
  • Medidas: 12,7 x 25,9 cm
  • Bandeja de matraces de 25 ml; admite 18 pinzas
  • Bandeja de matraces de 50 ml; admite 10 pinzas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 mL
Para utilizar con (equipo) Baños de agua con agitación Precision
Movimiento de agitación Recíproco
Tipo Bandeja para matraces
Admite Matraces de 18 x 25 ml
Material Acero inoxidable
Tamaño 25 mL