Learn More
Thermo Scientific™ Trays for Precision™ Water Baths
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Bandeja de tubos
Bandeja para matraces
Para utilizar con (equipo):
Baño de agua con agitación Precision de 15 l
Baño de agua con agitación Precision de 27 l
Baños de agua con agitación Precision
Tamaño:
25 mL
50 mL
De 13 a 25 mm
L
S
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Hold test tubes and flasks in place with trays for Thermo Scientific™ Precision™ water baths.
Bandeja de tubos de ensayo
- Medidas 5 x 10,2 pulg. (12,7 x 25,9 cm)
- Admite tubos de ensayo de 10-13 a 25 mm
Bandejas para matraces
- Medidas: 12,7 x 25,9 cm (5 x 10,2 pulg).
- La bandeja para matraces de 25 ml admite 18 pinzas
- La bandeja para matraces de 50 ml admite 10 pinzas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 ml, 50 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Baño de agua con agitación Precision de 27 l |
| Movimiento de agitación | Recíproco |
| Tipo | Bandeja para matraces |
| Material | Acero inoxidable |
| Tamaño | L |