Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para TREM1 ratón
Kit de ELISA tipo sándwich
660.00€ - 5080.00€
Especificaciones
Número de acceso | Q9JKE2 |
---|---|
Intervalo del ensayo | 0.274 to 200 ng/mL |
Sensibilidad del ensayo | 0.25 ng/mL |
Intervalo de calibración | De 0,25 ng/ml a 200 ng/ml |
ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18537824
|
Invitrogen™
EMTREM1X10 |
10 x 96 pruebas |
5080.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15425353
|
Invitrogen™
EMTREM1 |
96 pruebas |
660.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Mouse TREM1 ELISA quantitates Ms TREM1 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms TREM1. Principle of the method The Mouse TREM1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El TREM1 (receptor desencadenante expresado en células mieloides 1) es un receptor perteneciente a la superfamilia Ig que amplifica las respuestas inflamatorias mediadas por neutrófilos y monocitos provocadas por infecciones bacterianas y fúngicas al estimular la liberación de quimioquinas y citoquinas proinflamatorias, así como una mayor expresión superficial de los marcadores de activación celular. Se cree que el TREM1 y otras proteínas TREM relacionadas, como el TREM2, actúan para modular la respuesta inflamatoria. El TREM1 también se ha relacionado con la enfermedad inflamatoria intestinal que resulta en una mayor producción de TNF, IL-6, IL-8 y MCP-1.
Especificaciones
Q9JKE2 | |
0.25 ng/mL | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
ELISA | |
Plasma, Serum, Supernatant | |
96 ensayos | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
58217 | |
<12% | |
Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
RUO | |
Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 100 μL | |
Ratón | |
4 h 45 min |
0.274 to 200 ng/mL | |
De 0,25 ng/ml a 200 ng/ml | |
Biotina | |
Chemokine & Receptors | |
Cross Reactivity: This ELISA kit shows no cross-reactivity with the following cytokines tested: Mouse CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin , Eotaxin-2, Fas Ligand, Fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 R beta, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selectin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selectin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Mouse | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Trem1 | |
<10 | |
HRP | |
Inmunología | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |