Learn More
Invitrogen™ Trenbolone Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11514270
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
11514270 1 mg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 11514270
Marca: Invitrogen™ PA175009
Sheep Polyclonal Antibody
Working Concentration: 0.25 μg/mL. Sensitivity: 10 ng/mL Alpha trenbolone produces 93% inhibition in a competitive ELISA employing 17αTrenbolone polyclonal antibody.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Trenbolone
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 9.59 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Alias de gen 17-beta-Trenbolone; 17beta-Trenbolone; C18H22O2; Trenbolonum; Trienbolone
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno 17a-Trenbolone(3)-BTG.
Método de purificación Purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Chemical
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Molécula diana Chemical