Learn More
Tri(2-furil)fosfina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tri(2-furyl)phosphine |
| Punto de fusión | 59°C to 64°C |
| Punto de ebullición | 136°C (4 mmHg) |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 1577564 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.18 |
| Porcentaje de pureza | 97% |