Learn More
Fisherbrand™ Vasos de precipitados de polipropileno con tres picos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
800 ml
Especificaciones
Especificaciones
Exactitud | ±5% |
Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para su uso con ácidos, álcalis y disolventes de uso común |
Tipo | Vaso de precipitados |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Desechables | Sí |
Graduated | Sí |